Learn More
Sel de sodium d'éthylsulfate, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme d'acide libre), Lipomed
Code produit 30463455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463455 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463455 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMETS972NA1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Sel de sodium d'éthylsulfate, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme d'acide libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Noms d’analytes ou de composants Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H5 O4 S . Na
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate d'éthyle de sodium
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 147,9806 g/mol