Learn More
sel de sodium d'éthylsulfate, Lipomed
Product Code. 30460230
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30460230 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30460230 Supplier Lipomed Supplier No. LPMETS972NA50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
sel de sodium d'éthylsulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Noms d’analytes ou de composants Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2 H5 O4 S . Na
Synonyme Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate d'éthyle de sodium
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Quantité 50 mg
Poids de la formule 147,9806 g/mol