Learn More
Acide (éthylthio)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351697
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351697 25 g 25g
11341697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04743.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 627-04-3 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-04-3
Formule moléculaire C4H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 120.166
Numéro MDL MFCD00021769
Clé InChI VJIKFWJCVWFZIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylthio acetic acid, acetic acid, ethylthio, ethylthioacetic acid, ethylmercapto acetic acid, carboxymethyl ethyl sulfide, s-carboxymethyl ethyl mercaptan, 2-ethylthio acetic acid, unii-m3d5y724hz, acetic acid, 2-ethylthio, ethylmercaptoacetic acid
CID PubChem 69387
Nom IUPAC 2-acide éthylsulfanylacétique
SMILES CCSCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Ethylthio)acetic acid
Point d’ébullition 117°C to 118°C (11 mmHg)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1743038
Poids de la formule 120.18
Pourcentage de pureté 97%