Learn More
Éthynyl cyclopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10744563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 10744563
Marque: Thermo Scientific Acros 369130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6746-94-7
Formule moléculaire C5H6
Poids moléculaire (g/mol) 66.1
Numéro MDL MFCD02181090
Clé InChI NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
CID PubChem 138823
Nom IUPAC Éthynylcyclopropane
SMILES C#CC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynylcyclopropane
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7801g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 52.0°C
Point d’éclair −17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4280 to 1.5300
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.7801
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.96g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, dimethylsulfoxide, toluene,, acetone
Poids de la formule 66.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethynylcyclopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.