Learn More
Bromure d’éthylmagnésium, solution 0,5M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10755022 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11327941 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10755022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4301-14-8 | C2HBrMg | 129.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4301-14-8 , 109-99-9
Formule moléculaire C2HBrMg
Poids moléculaire (g/mol) 129.24
Numéro MDL MFCD00075342
Clé InChI HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent
CID PubChem 4071243
Nom IUPAC Magnésium ; éthyne ; bromure
SMILES Br[Mg]C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynylmagnesium bromide
Couleur Incolore à gris
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire CHCMgBr
Point d’éclair −17°C
Poids de la formule 129.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.94
Densité 0.9400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.