Learn More
Réfrigérateurs à absorption ETI Process Technique™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réfrigérateur de paillasse à absorption
• Réfrigérateur compact
• Totalement silencieux
• Ni moteur, ni compresseur
• Fermeture à clé
• Réfrigérateur de paillasse à absorption. Production de froid par alternance entre phase vapeur et liquide d'un mélange eau / ammoniaque sous pression. Réaction entretenue par une résistance chauffante. Système fiable sans moteur, ni
• Compresseur donc sans pièces en mouvement
• Préréglage automatique de température: 4°C à 7°C
• Cuve en ABS blanc thermoformée, contre porte lisse. Sens d'ouverture de porte réversible
• Dégivrage manuel, éclairage intérieur par LED et contact infra rouge
• Equipé d'une serrure et d'un thermomètre extérieur digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté
• Cable d'alimentation 2,5 m avec prise de terre
• Réfrigérateur à absorption
• Inclus avec 2 plateaux étagères dotés de séparateurs de rangement.
• Réfrigérateur compact
• Totalement silencieux
• Ni moteur, ni compresseur
• Fermeture à clé
• Réfrigérateur de paillasse à absorption. Production de froid par alternance entre phase vapeur et liquide d'un mélange eau / ammoniaque sous pression. Réaction entretenue par une résistance chauffante. Système fiable sans moteur, ni
• Compresseur donc sans pièces en mouvement
• Préréglage automatique de température: 4°C à 7°C
• Cuve en ABS blanc thermoformée, contre porte lisse. Sens d'ouverture de porte réversible
• Dégivrage manuel, éclairage intérieur par LED et contact infra rouge
• Equipé d'une serrure et d'un thermomètre extérieur digital à mémoire indiquant la température du moment et le mini/maxi constaté
• Cable d'alimentation 2,5 m avec prise de terre
• Réfrigérateur à absorption
• Inclus avec 2 plateaux étagères dotés de séparateurs de rangement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 l |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction