Learn More
Adaptateur ETI Process Technique™
Marque: ETI Process Technique 9600000439
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Adaptateur secteur• Pour glacière 14, 18 et 28 l
Spécification
Adaptor | |
230 V |