Learn More
Boîtes réfrigérantes de compresseur ETI Process Technique™
Click to view available options
Capacité (métrique):
37 l
49 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Glacière coffre à compresseur
• Faible consommation d'énergie
• Compresseur haute performance
• Conservation -18°C à +10°C
• Température réglable à souhait
• Boîtier polypropylène avec couvercle polyéthylène amovible. Pièces robustes moulées par injection. Matériaux sans CFC
• Isolation mousse polyuréthane et éclairage intérieur (sauf 18 l)
• Compresseur Danfoss haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intégré et protecteur de batterie. Silencieux et insensible aux positions inclinées
• Plage de température +10°C à -18°C réglable au degré près par thermostat électronique. Commande par clavier à effleurement
• Panier amovible sauf glacière 31 l
• Poignées latérales démontables sauf glacières 18 et 23 l
• Cordon allume-cigare en standard sur glacières 31 à 49 l
• Les glacières 31 à 106L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24, 115 et 230V)
• Pour les glacières 80 et 106 l, prévoir un fusible 15 A sur raccordement batterie. (non livrée)
• Glacière
• Accessoires obligatoires prise avec fusible 15A. prise avec fusible 15A
• Inclus avec câble de raccordement
• Faible consommation d'énergie
• Compresseur haute performance
• Conservation -18°C à +10°C
• Température réglable à souhait
• Boîtier polypropylène avec couvercle polyéthylène amovible. Pièces robustes moulées par injection. Matériaux sans CFC
• Isolation mousse polyuréthane et éclairage intérieur (sauf 18 l)
• Compresseur Danfoss haute performance entièrement hermétique avec commande électronique intégré et protecteur de batterie. Silencieux et insensible aux positions inclinées
• Plage de température +10°C à -18°C réglable au degré près par thermostat électronique. Commande par clavier à effleurement
• Panier amovible sauf glacière 31 l
• Poignées latérales démontables sauf glacières 18 et 23 l
• Cordon allume-cigare en standard sur glacières 31 à 49 l
• Les glacières 31 à 106L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24, 115 et 230V)
• Pour les glacières 80 et 106 l, prévoir un fusible 15 A sur raccordement batterie. (non livrée)
• Glacière
• Accessoires obligatoires prise avec fusible 15A. prise avec fusible 15A
• Inclus avec câble de raccordement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 37 l |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.