Learn More
Refroidisseur et congélateur ETI Process Technique™
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Capacité 18 l. Température -18 à +10°C. Pas d'affichage de la température. Couvercle et panier amovibles, poignée robuste. L x P x H int: 363 x 190 x 345mm; ext: 465 x 300 x 414mm; poids 11,5kg, Alimentation 12/24 V, 35 W, livrée avec
• Câble de raccordement
• Câble de raccordement
Spécification
Spécification
| Description | Cooler and Freezer |
| Capacité (métrique) | 18 l |
| Couleur | Gray |
| Comprend | Handle |
| Garantie | 2 years |
| Modèle | CDF 18 |
| Dimensions (P x l x H) extérieures | 30 x 46.5 x 41.4 cm |
| Profondeur (métrique) extérieure | 30 cm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 41.4 cm |
| Largeur (métrique) extérieure | 46.5 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.