Learn More
Glacières Peltier ETI Process Technique™
Code produit. p-8010495
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 l
14 l
21 l
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11955774
Marque: ETI Process Technique TC07UG12/230
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Glacière coffre thermoélectrique
• Eléments Peltier haute puissance
• Reconnaissance automatique de la tension connectée
• Réfrigération par effet Peltier. Thermostat électronique à 7 niveaux avec témoins LED et écran tactile (modèles 14 à 32 l). En mode réfrigération: de +1°C à +15°C suivant l'environnement extérieur (jusqu'à 30°C en-dessous de la température
• Ambiante). En mode chauffage: +50°C à +65°C
• Modéle 7L:Mode réfrigération jusqu'à 25°C en-dessous de la température ambiante. Mode chauffage entre 50°C et 65°C
• Eléments du boîtier en plastique moulé injecté. Isolation en mousse polyuréthane. Couvercle amovible à fermeture magnétique. Poignée de transport rabattable
• Mode économie d'énergie. Coupure de la ventilation à l'ouverture du couvercle
• Reconnaissance automatique de la tension connectée
• Les glacières 14 à 32L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24 et 230V). Glacière 7L (12 et 230V)
• Glacière coffre
• Inclus avec cordon de connexion électrique avec prise allume-cigare et branchement secteur.
Spécification
Capacité (métrique) 7 l
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.