Learn More
Étidronate disodique, Mikromol™
Code produit 17973486
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17973486 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973486 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3079.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Étidronate disodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etidronate disodium
CAS 7414-83-7
Noms d’analytes ou de composants Etidronate disodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C2 H6 O7 P2 . 2 Na
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Etidronate disodium, Disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
Formule InChI InChI=1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].CC(O)(P(=O)(O)[O-])P(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC disodio;hidroxi-[1-hidroxi-1-[hidroxi(óxido)fosforil]etil]fosfinato
Poids moléculaire (g/mol) 249.99
Quantité 250 mg
Poids de la formule 249.9384 g/mol