Learn More
Étifénine, Mikromol
Code produit 30460654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460654 4 x 25 mg -
30050801 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460654 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3595.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Étifénine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etifenin
CAS 63245-28-3
Noms d’analytes ou de composants Etifenin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H22 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]glycine, Diethyl-HIDA, EHIDA, Etifenin, N-(2,6-Diethylacetanilide)iminodiacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C16H22N2O5/c1-3-11-6-5-7-12(4-2)16(11)17-13(19)8-18(9-14(20)21)10-15(22)23/h5-7H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide 2-[carboxyméthyl-[2-(2,6-diéthylanilino)-2-oxoéthyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 322.36
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 322,1529 g/mol