Learn More
Etifoxine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16453127
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16453127
Marque: Medchem Express HY16579
MedChemExpress Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etifoxine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 56776-32-0
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18Cl2N2O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme HOE 36-801 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (148.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 337.24
Poids de la formule 337.24
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.