Learn More
Chlorhydrate d'étisazole, LoGiCal
Code produit 30457546
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457546 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457546 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3078.01
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etisazole Hydrochloride
CAS 7716-59-8
Noms d’analytes ou de composants Etisazole Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H10 N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine hydrochloride (1:1), N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine monohydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole hydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole monohydrochloride, Etisazole hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2S.ClH/c1-2-10-9-7-5-3-4-6-8(7)12-11-9;/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11);1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCNc1nsc2ccccc12
Nom IUPAC N-éthyl-1,2-benzothiazol-3-amine;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 214.72
Quantité 5 mg
Poids de la formule 214.0331 g/mol