Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etodolac
Code produit. 17281162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 17281162
Marque: Thermo Scientific Chemicals 465720050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41340-25-4
Formule moléculaire C17H21NO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Etodolac
Quantité 5 g
Point de fusion 150,0°C à 152,0°C
Poids de la formule 287,35
Clé InChI NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1=C2NC3=C(CCOC3(CC)CC(O)=O)C2=CC=C1
Nom IUPAC 2-{1,8-diethyl-1H,3H,4H,9H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl}acetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 287.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Etodolac
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Etodolac