Learn More
Myristate d'étofénamate, Mikromol™
Code produit 30050122
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050122 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050122 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0105.08
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
myristate d'étofénamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etofenamate Myristate
CAS 81427-99-8
Noms d’analytes ou de composants Etofenamate Myristate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C32 H44 F3 N O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Etofenamate Myristate
Formule InChI InChI=1S/C32H44F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-20-30(37)40-23-21-39-22-24-41-31(38)28-18-13-14-19-29(28)36-27-17-15-16-26(25-27)32(33,34)35/h13-19,25,36H,2-12,20-24H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-(2-tétradécanoyloxyéthoxy)éthyle 2-[3-(trifluorométhyl)anilino]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 579.69
Quantité 100 mg
Poids de la formule 579.3172 g/mol