Learn More
Étomidate 0,1 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457704
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457704 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457704 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1264.0002
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etomidate
CAS 33125-97-2
Noms d’analytes ou de composants Etomidate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H16 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)-
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Type de solution Single Solution
SMILES CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2
Nom IUPAC 3-[(1R)-1-phényléthyl]imidazole-4-carboxylate d'éthyle
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Quantité 1 mL
Poids de la formule 244.1212 g/mol