Learn More
Etoricoxib, LoGiCal
Code produit 30458889
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458889 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458889 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0965.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Noms d’analytes ou de composants Etoricoxib
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H15 Cl N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Etoricoxib
Formule InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC 5-chloro-2-(6-méthylpyridin-3-yl)-3-(4-méthylsulfonylphényl)pyridine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 358.84
Quantité 10 mg
Poids de la formule 358.0543 g/mol