Learn More
Étoricoxib, Mikromol™
Code produit 18050510
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18050510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18050510 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0965.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Etoricoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Noms d’analytes ou de composants Etoricoxib
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H15 Cl N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Etoricoxib
Formule InChI InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC 5-chloro-2-(6-méthylpyridine-3-yl)-3-(4-méthylsulfonylphényl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 358.84
Quantité 250 mg
Poids de la formule 358.0543 g/mol