Learn More
Etravirine, Thermo Scientific™
Code produit 17302501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17302501 500 mg 500mg
17392491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17302501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468725000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chemical Identifiers
CAS 269055-15-4
Formule moléculaire C20H15BrN6O
Poids moléculaire (g/mol) 435.29
Numéro MDL MFCD09837879
Clé InChI PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
Nom IUPAC 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophényl)amino]pyrimidine-4-yl}oxy)-3,5-diméthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Etravirine
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Point de fusion 262°C to 265°C
Solubilité Insoluble dans l’eau.
Quantité 500 mg
Poids de la formule 435.28