Learn More
Etravirine, Thermo Scientific™
Code produit 17392491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17392491 100 mg 100mg
17302501 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17392491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 269055-15-4
Formule moléculaire C20H15BrN6O
Poids moléculaire (g/mol) 435.29
Numéro MDL MFCD09837879
Clé InChI PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
Nom IUPAC 4-({6-amino-5-bromo-2-[(4-cyanophényl)amino]pyrimidine-4-yl}oxy)-3,5-diméthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Etravirine
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Point de fusion 262°C to 265°C
Solubilité Insoluble dans l’eau.
Quantité 100 mg
Poids de la formule 435.28
compliance-icons
Identifiant produit
  • Etravirine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Etravirine