Learn More
Etretinate, MedChemExpress
Code produit. 16418466
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16418466
Marque: Medchem Express HYB0797
MedChemExpress Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etretinate
CAS 54350-48-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H30O3
Quantité 100 mg
Synonyme Ro 10-9359
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C=C(OC)C(C)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 354.48
Poids de la formule 354.48
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.