Learn More
Etrimfos, mélange technique, Honeywell Fluka™
Code produit 16674534 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16674534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16674534 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R1739100MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Etrimfos, technical mixture
CAS 38260-54-7
% min. CAS ≥ 50%
% max. CAS <70%
Densité 1.200 g/cm3 (20°C)
Beilstein 7136389
Couleur Incolore
Point de fusion -3.35°C
Synonyme O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate
Poids moléculaire (g/mol) 292.29 g/mol