Learn More
Etripamil, MedChemExpress
Code produit. 16477418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477418
Marque: Medchem Express HY17611
MedChemExpress Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.
Etripamil (MSP-2017) is a short-acting L-type calcium-channel antagonist, can be used for the research of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT). Etripamil (MSP-2017) slows atrioventricular nodal conduction and prolongs atrioventricular nodal refractory periods by inhibiting calcium ion influx through the calcium slow channels in the atrioventricular node cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Etripamil
CAS 1593673-23-4
Couleur Reddish Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H36N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme MSP-2017 (-)-MSP-2017
Informations sur la solubilité Ethanol : 120 mg/mL (265.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC(CCN(CCC[C@](C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)(C#N)C(C)C)C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 452.59
Poids de la formule 452.59
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.