Learn More
Gibertini Elettronica™ Balances techniques EU-C Atex
Code produit. p-6987027
Encompass
Click to view available options
Capacité:
≥2 kg
10,2 kg
15 kg
4,2 kg
7,5 kg
950, 7 500 g
Précision affichage:
0,01 g
0,01, 0,1 g
0,1 g
0,5 g
Modèle:
EU-C 10000PTX
EU-C 15000 X
EU-C 2002 X
EU-C 4200 X
EU-C 7500 DRX
EU-C 7500PQX
EU-C 7500PTX
Durée de mesure:
1 s
2,5 sec
2 s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15593876
Marque: Gibertini Elettronica™ EUC 10000 PTX
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçues pour une utilisation dans des environnements dangereux présentant un risque d’explosion, ces balances sont considérées comme appartenant à la ZONE 2. Les balances techniques Gibertini Elettronica™ EU-C Atex sont construites avec la méthode de protection nAL pour le groupe de gaz IIC et la classe de température T4 (135°C) conformément à la réglementation CEE 94/9.
ulliAffichage LCD avec petits chiffres décimaux, pour une lecture plus aisée et rapide/liliClavier à membrane étanche et résistante aux acides ; facile à utiliser avec les touches ON/OFF (marche / arrêt), TARE, MODE et PRINT (imprimer) (RANGE [plage] / PRINT pour le modèle DR)/liliIndication du poids stable atteint/liliIndicateur graphique à barres présentant la dose et la capacité restante de la balance/liliParamètres configurables grâce au menu : lecture en g (grammes), lb (livres), oz (once), ct (carats), pcs (pièces), % (pourcentage)/liliÉtalonnage automatique de fin de plage (avec masse externe fournie sur demande)/liliMémoire du poids actuel en cas de panne de courant/liliSystème antichoc amélioré/liliStructure métallique avec protection en époxyde/liliCellule de charge presque incassable et ne posant pas de problème pour le transport/liliSortie des données : RS232 I/S réglable/liliLes masses de 1, 2 et 5 kg de classe F1 pour l’étalonnage et les exécutions spéciales sont disponibles sur demande/li/ul
Spécification
Certifications/Conformité Classé comme ZONE 2. Construite avec une méthode de protection
Capacité 15 kg
Précision affichage 0,5 g
À utiliser avec (application) Conçue pour une utilisation dans des environnements dangereux présentant un risque d’explosion
Linéarité ±0,5 g
Matériau Structure métallique avec protection en époxyde
Durée de mesure 2 s
Modèle EU-C 15000 X
Reproductibilité ±0,5 g
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Type Balance technique
Dimensions (P x L x H) 255 x 260 x 120 mm
Largeur (métrique) du bac 260 mm
Profondeur (métrique) du bac 260 mm
Poids (métrique) 6 kg
Alimentation électrique VAC de 240
Tension VAC de 240
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.