Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Cordon d’alimentation UE
Code produit. 10798630 Tous les produits Schott Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Cordon d’alimentation UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
10798630 Cordon d’alimentation UE 1 pièce
1 options
Code produit. 10798630
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400051
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Câble d’alimentation avec prise EU
  • Câble d’alimentation avec prise UE
  • Longueur de câble : 1,8m
  • Pour une utilisation avec KL1600LED, KL2500LED, KL1500HAL et tous les contrôleurs VisiLED
Informations sur la commande
dimensions, à utiliser avec l’équipement
Spécification
Type Cordon d’alimentation UE
À utiliser avec (équipement) KL 1600 LED, KL 2500 LED, KL 1500 HAL, contrôleurs VisiLED
Longueur (impériale) 5.9 ft.
Longueur (métrique) 1,8 m