Learn More
Eucalyptol 1000 ug/mL dans du méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319702 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319702 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010075ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Noms d’analytes ou de composants Eucalyptol (1,8-Cineole)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H18 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Nom IUPAC 2,2,4-triméthyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Quantité 1 mL
Poids de la formule 154,1358 g/mol