Learn More
Eugénol 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310849 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310849 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13395000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eugenol
CAS 97-53-0
Noms d’analytes ou de composants Eugenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Eugenol, 2-Methoxy-4-(prop-2-enyl)phenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy- (8CI), 1-Allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene, 2-Hydroxy-5-allylanisole, 2-Methoxy-1-hydroxy-4-allylbenzene, 2-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)phenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-(2'-propenyl)phenol, 2-Methoxy-4-[2-allyl]phenol, 2-Methoxy-4-allylphenol, 3-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)propene, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propene, 4-Allenylguaiacol, 4-Allyl-1-hydroxy-2-methoxybenzene, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyallylbenzene, AQUI-S 20E, Allylguaiacol, Bioxeda, Caryophyllic acid, Dentogum, Eugenic acid, NSC 209525, NSC 8895, p-Allylguaiacol, p-Eugenol
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
SMILES COc1cc(CC=C)ccc1O
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-prop-2-énylphénol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 164,0837 g/mol