Learn More
Eugénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11934751 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
11934751 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10050990 5 g Flacon en verre -
10607652 100 g Flacon en verre 100g
10550591 500 g Flacon en verre 500g
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934751
Brand: Thermo Scientific Acros 119110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-53-0
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00008654
Clé InChI RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
CID PubChem 3314
ChEBI CHEBI:4917
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Eugenol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -12°C to 10°C
Couleur Jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 254.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Indice de réfraction 1.5400 to 1.5420
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,961
Merck Index 15,394
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.46g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Nom IUPAC 2-méthoxy-4-prop-2-énylphénol
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eugenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.