Learn More
Brady™ Adaptateur secteur européen pour imprimante
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires pour imprimantes portables
- Adaptateur secteur version Europe pour étiqueteuses M210, BMP21, BMP21-PLUS et BMP21-LAB
- Utilisez votre imprimante toute la journée grâce à une seule charge de batterie complète
Spécification
Spécification
| Type de produit | AC Adapter |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer |
| Description | Adaptateur secteur - Europe 220V |
| Format | AC Adapter |
| Quantité | 1 pièce |
| Tension | 220 V |
| Alternate Part Number | BMP21-AC EUR |