Description
Étalon colorimétrique prêt à l’emploi présenté dans un flacon inviolable de haute qualité. Les solutions couleur étalon EP sont préparées à partir des solutions couleurs primaires EP (jaune, rouge et bleu) et peuvent être utilisées pour préparer les solutions couleur de référence EP.
- Fabriquées conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne
- Certificat d’étalonnage de la balance délivré conformément à la norme ISO 17025
- Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
- Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné selon les normes ISO Guide 34
- Étalon couleur Y = 2,4 jaune + 0,6 rouge + 7,0 acide chlorhydrique (10 g HCl/L)
Spécification
Spécification
| Description | Solution colorante standard Y de la Pharmacopée européenne |
| Conditionnement | Inviolable |
| Certificat d’analyse | oui |
| CAS | 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Jaune |
| Élément | Chlorure de fer, Chlorure de cobalt, Acide chlorhydrique |
| Quantité | 125 ml |
| Qualité | Eu. Ph. Chapitre 2 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- STANDARD SOLUTION Y (YELLOW)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%, iron trichloride,cobalt dichloride