Learn More
Chlorure d’europium(III) hexahydraté, 99,9 %, (à base de métaux traces), mesh de -10, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616232 5 g Flacon en verre 5g
10296490 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616232 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199600050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-92-7
Formule moléculaire Cl3Eu·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 366.4
Numéro MDL MFCD00149701
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 850.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.89
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Densité 4.8900g/mL
Formule linéaire EuCl3·6H2O
Merck Index 10, 3854
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 366.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces