Learn More
Chlorure d’europium(III) hexahydraté, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625082 5 g Flacon en verre 5g
10786233 1 g Flacon en verre -
10529633 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193010050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-92-7
Formule moléculaire Cl3Eu·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 366.4
Numéro MDL MFCD00149701
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 850.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.89
Plage de pourcentage du dosage 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Densité 4.8900g/mL
Formule linéaire EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Merck Index 10, 3854
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 366.4
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces