Learn More
Nitrate d’europium(III) hexahydraté, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10733391 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196680050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    152.65€ / 5g
    Économisez 23.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Europium(III) nitrate hexahydrate
Note relative au nom 99.9%
CAS 10031-53-5
Forme physique Solide cristallin
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule moléculaire EuN3O9·6H2O
Formule linéaire Eu(NO3)3·6H2O
Numéro MDL MFCD00149700
Synonyme europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
Clé InChI JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Nom IUPAC europium(3+) ; trinitrate ; hexahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 446.07
CID PubChem 202256
Poids de la formule 446.07
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement