Learn More
Solution d’europium pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12937353 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12937353 100 mL Flacon 100mL
12927353 50 mL Flacon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12937353 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 618 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    62.94€ / 100mL
    Économisez 5.96€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-53-1
Formule moléculaire Eu
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00010992
Clé InChI OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23981
ChEBI CHEBI:32999
Nom IUPAC europium
SMILES [Eu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 100 mL