Learn More
Étalon d’europium pour ICP, 1000μ g/ml dans 2 % de HNO3, qualité assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit 10466752 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10466752 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10466752 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLEU22Y
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Eu1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 1308-96-9, 7732-18-5, 7732-18-5
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 39 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Formule moléculaire Eu2O3
Numéro MDL MFCD00010997
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Nom IUPAC trioxidandiide de diopium(3+)
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 351.93
CID PubChem 159371
Quantité 125 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration 
2-5 % HNO3 1 000 μg/ml 
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire