Learn More
Norme europium : Eu @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme europium : Eu @ 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Europium |
| CAS | 7440-53-1 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Europium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Eu |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Eu |
| Formule InChI | InChI=1S/Eu |
| Afficher plus |