Learn More
Étalon d’europium pour ICP/MS - qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Europium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| CAS | 7440-53-1 |
| Formule moléculaire | Eu |
| Numéro MDL | MFCD00010992 |
| Clé InChI | OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Eu] |
| Nom IUPAC | europium |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.96 |
| CID PubChem | 23981 |
| Afficher plus |