Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique haute vitesse EUROSTAR 20
GREENER_CHOICE
Code produit. 13430577 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13430577
Marque: IKA™ 0004028600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur grande vitesse de laboratoire conçu pour les tâches d’agitation intensives pour des quantités allant jusqu’à 20 litres (H2O).
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • L’axe de précision mesure 280 mm de long et a une profondeur d’immersion maximale de 220 mm
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Siège conique pour axe de précision
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 150 à 6 000 tr/min
Capacité 20 L
Affichage LED à 7 segments
Tension 230 V
Puissance 176 W
Hauteur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle EUROSTAR 20 High Speed Digital
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 20 Ncm
Viscosité 10 000 mPas