Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 200 Control
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Description
- Conçu avec un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique
- Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses
- L’agitateur est équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
- L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage TFT multilingue
- Fonctions programmables
- Mesure de température intégrée
- Fonctionnement par intervalles
- Fonction du minuteur
- Circuit de sécurité réglable
- Fonction verrouillée
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
- Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Spécification
Spécification
| Vitesse | 6 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 100 L |
| Affichage | TFT |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 130 W |
| Hauteur (métrique) | 297 mm |
| Largeur (métrique) | 91 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 130 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de bouchon | UE |
| Afficher plus |