Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 200
GREENER_CHOICE
Code produit. 13410577 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13410577
Marque: IKA™ 0003990000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Agitateur de laboratoire extrêmement puissant pour des applications à haute viscosité et le mélange intensif de quantités allant jusqu’à 100 litres (H2O).
  • Réglage automatique de la vitesse grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur dans la plage de vitesses
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 6 à 2 000 tr/min
Capacité 100 L
Affichage LED à 7 segments
Tension 230 V
Puissance 130 W
Hauteur (métrique) 274 mm
Largeur (métrique) 91 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 130 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE
Modèle EUROSTAR 200 Digital
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 200 Ncm
Viscosité 100 000 mPas