Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 40
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Description
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0/30 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 100/115/230 V |
| Profondeur (métrique) intérieure | 208 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 11 mm |
| Hauteur (métrique) | 248 mm |
| Diamètre de plaque supérieure (métrique) | 16 mm |
| Largeur (métrique) | 86 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |