Learn More
IKA™ Agitateur vertical EUROSTAR 60 Control
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7163874 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13480567
Marque: IKA™ 0004440000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Requires
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, à hélice, agitateur
Agitateur de laboratoire universel conçu avec un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique.
  • Équipé d’une interface RS 232 et USB pour contrôler et enregistrer tous les paramètres
  • L’affichage intégré des tendances de couple est fourni pour la mesure des changements de viscosité
  • Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
  • La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
  • Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
  • Affichage TFT multilingue
  • Fonctions programmables
  • Mesure de température intégrée
  • Fonctionnement par intervalles
  • Fonction du minuteur
  • Circuit de sécurité réglable
  • Fonction verrouillée
  • Vitesse réglable à l’infini
  • Axes d’agitateur à pousser
  • Protection anti-surcharge
  • Fonctionnement en surcharge à court terme
  • Boîtier fin
  • Fonctionnement silencieux
  • Affichage des codes d’erreur
  • Capteur de température H 67.60 et support WH 11 WiCo inclus dans la livraison
Informations sur la commande
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Certifications
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Compliance
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
Garantie
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
IKA, EUROSTAR, 60, contrôle, agitateur vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 40 L
Affichage TFT
Tension 230 V
Puissance 176 W
Hauteur (métrique) 267 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon UE
Taille du porte-échantillon 0,5 à 10 mm
Comprend Interface RS 232 et USB
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle EUROSTAR 60 Control
Type du moteur CC sans balais
Plage de températures (métrique) -10°C à +350°C
Couple 60 Ncm
Viscosité 50 000 mPas