Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique EUROSTAR 60
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les circuits de sécurité installés assurent un arrêt automatique en cas de blocage ou de surcharge
- La comparaison continue de la vitesse de l’axe à la vitesse désirée est maintenue et les variations sont ajustées automatiquement
- Garantit une vitesse constante même quand la viscosité de l’échantillon change
- Affichage numérique de la vitesse
- Vitesse réglable à l’infini
- Axes d’agitateur à pousser
- Protection anti-surcharge
- Fonctionnement en surcharge à court terme
- Boîtier fin
- Fonctionnement silencieux
- Affichage des codes d’erreur
Specifications
Specifications
| Vitesse | 30 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 40 L |
| Affichage | LED à 7 segments |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 176 W |
| Hauteur (métrique) | 248 mm |
| Largeur (métrique) | 86 mm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz, 176 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de bouchon | UE |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction