Learn More
Deltalab™ Tubes à centrifuger à fond rond en polystyrène Eurotubo
Click to view available options
Longueur (métrique):
95 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipient de prélèvement d’urine et / ou d’échantillons
- La fabrication en une seule pièce garantit l’uniformité et la précision dimensionnelle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 11 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 2500/Carton |
| Nb par paquet | 500 Paquet |
| Conditionnement | Boîte |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) | 16,1 mm |
| Type de produit | Tube à centrifuger |
| FCR max. | 7500 x g |