Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’instruments de mesure portatifs Eutech, 1413 μS/cm KCl
Code produit 15284878
Code produit 15284878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X211207
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un étalonnage régulier avec des normes de précision est recommandé pour les appareils de mesure
  • Solution d’étalonnage KCI 1413μ S/cm 
  • Solutions conditionnées en flacons en plastique durable de 480 ml
  • Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sels inorganiques
Note relative au nom Nil
Conditionnement 1/boîte
CAS 7447-40-7
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Complexe
Concentration Solution d’étalonnage de 1413 μS/cm
Couleur Incolore
pH 7
Point d’ébullition 102,4°C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure portatifs Eutech
Type de solution Étalonnage
Type Solution d’étalonnage
Quantité 450 ml