Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’instruments de mesure portatifs Eutech, 84 μs/cm de KCl
Code produit 15264878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
480 ml
Conditionnement:
480mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15264878 480 ml 480mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15264878 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X211241
Offres à durée limitée
Utilisez le code promo 29742
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
  • Solution d’étalonnage KCI 84 μS/cm
  • Solutions conditionnées en flacons en plastique durable de 480 ml
  • Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Odeur Inodore
Densité 1.0 g/cm³ à 25°C
Forme physique Liquide
pH ≈7 (25 °C)
Point d’ébullition ∼100°C
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure portatifs Eutech
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Solution d’étalonnage
Industry Type Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire
Quantité 480 ml
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.