Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™
Code produit 11543775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
10 μs/cm
1 413 μS/cm
2 764 μS/cm
447 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Conditionnement
11543775 1 413 μS/cm 1 pièce
12933437 10 μs/cm 1 pièce
11553775 447 μS/cm 1 pièce
11563775 2 764 μS/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11543775 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X219901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.65€
    48.67€ / 1 pièces
    Économisez 46.98€
    49% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Les sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™ sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
  • Sachet d’étalons de conductivité : 20 ml
  • Traçabilité NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau KCl Conductivity Sachets
Conductivité 1 413 μS/cm
Type de solution Solution d’étalonnage
Type Étalon de conductivité
Industry Type Terrain ; écoles ; laboratoires, School, Laboratory Use
Quantité 20 x 20 ml