Learn More
Thermo Scientific™ Électrode et instrument de mesure Eutech™ CyberScan CON 450
Click to view available options
Résolution (salinité):
0,01
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’électrode et l’instrument de mesure Eutech™ CyberScan CON 450 sont un instrument multi-paramètres portatif de conductivité/matières solides dissoutes totales/salinité/thermomètre. Rétroéclairé, robuste et étanche, cet instrument de mesure est adapté à tous les environnements.
Caractéristiques
Spécification
Spécification
| Adaptateur secteur | Adaptateur secteur (facultatif) |
| Sorties | USB ou RS232 |
| Précision (conductivité) | ± % de la pleine échelle |
| Précision (salinité) | ± % de la pleine échelle |
| Précision (TDS) | ± % de la pleine échelle |
| Autonomie de la batterie | > 300 heures (sans rétroéclairage) |
| Type de batterie | Deux piles AA (incluses) |
| Étalonnage | Salinité - manuel ; 1 point |
| Points d’étalonnage | TDS / manuel ; plage 1 point |
| Points d’étalonnage (conductivité) | Automatique / manuel ; 1 point/plage |
| Afficher plus |