Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure d’oxygène dissous Eutech™ DO 700
Código de producto. 11553855
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Gamme (RDO):
0 ppm à 30 ppm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11553855
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 01X543501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Économique, convivial et précis, l’instrument de mesure d’OD Eutech 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Économique, convivial et précis, l’instrument de mesure d’OD Eutech 700 est votre choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Le DO 700 fournit des mesures d’oxygène dissous en ppm, mg/l ou % de saturation. Mesures précises dans des conditions variables avec compensation de la température, de la salinité et de la pression barométrique. Il est livré avec un grand écran facile à lire et un support d’électrode intégré. L’indicateur Ready vous permet de savoir quand les mesures sont stables et la mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 100 points de données.
Caractéristiques
Oxygène dissous
  • Plage : 0 à 30 mg/l
  • Résolution : 0,01 mg/l
  • Précision : ± 0,5 % de la pleine échelle
% de saturation en oxygène
  • Plage : 0 à 199,9 % ; 300 %
  • Résolution : 0,1 %
  • Précision : ± 0,5 % de la pleine échelle
Correction de la salinité
  • Plage : 0 à 50 ppt
  • Résolution : 0,1 ppt
Correction de la pression barométrique
  • Plage : 450 à 825 mmHg (manuel)
  • Résolution : 1 mmHg
  • Type : Entrée manuelle
  • Méthode : Correction automatique avec entrée manuelle
max.
  • Plage : 0,0 à 50,0ºC / 32,0 à 122,0ºF
  • Résolution : 0,1ºC / 0,1ºF
  • Précision : ±0,5ºC / ±0,9ºF
  • Puissance requise : Adaptateur CC 9 V, 1,3 A (100/240 VAC, SMPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Appareil de mesure Eutech DO 700 avec sonde à oxygène dissous/ATC (DO6HANDY), support d’électrode intégré et adaptateur 100/240 VAC
Plage (métrique) de températures 32°F à 122°F
Gamme (RDO) 0 ppm à 30 ppm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado